Få mere at vide
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-di-isopropoxy-1,1'-biphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-di-isopropoxy-1,1'-biphenyl |
| CAS | 787618-22-8 |
| Molekylær formel | C30H43O2P |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | [2',6'-bis(1-Methylethoxy)[1,1'-biphenyl]-2-yl]dicyclohexyl-phosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-isopropoxybiphenyl, RuPhos |
| InChI formel | InChI=1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4 |
| IUPAC navn | dicyclohexyl-[2-[2,6-di(propan-2-yloxy)phenyl]phenyl]phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.63 |
| Formel vægt | 466.3001 |