missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanol, TRC

Artikelnummer. 30373173
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373173 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42675010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanol
CAS 69759-61-1
Molekylær formel C23 H29 Cl2 N O
Mængde 10 g
Synonym 2,7-Dichloro-α-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluorene-4-methanol
InChI formel InChI=1S/C23H29Cl2NO/c1-3-5-9-26(10-6-4-2)15-22(27)21-14-19(25)13-17-11-16-12-18(24)7-8-20(16)23(17)21/h7-8,12-14,22,27H,3-6,9-11,15H2,1-2H3
SMIL CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2Cc3cc(Cl)ccc3c12
IUPAC navn 2-(dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 406.39
Formel vægt 405.1626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.