Få mere at vide
2-Dibromomethyl-benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Dibromomethyl-benzonitrile |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br2N/c9-8(10)7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H |
| Formel vægt | 272.8789 |