Få mere at vide
2-Dibenzyloxyphosphanylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Dibenzyloxyphosphanylacetic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17O5P/c17-16(18)13-22(19,20-11-14-7-3-1-4-8-14)21-12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,17,18) |
| Formel vægt | 320.0814 |