missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Dibenzylamino)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dibenzylamino)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 211242-52-3 |
| Molekylær formel | C23H24FNO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone |
| SMIL | CC(C(O)c1ccc(F)cc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.44 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?