Få mere at vide
2-Diazo-1-naphthol-5-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Diazo-1-naphthol-5-sulfonyl Chloride |
| CAS | 3770-97-6 |
| Molekylær formel | C10H5ClN2O3S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClN2O3S/c11-17(15,16)9-3-1-2-7-6(9)4-5-8(13-12)10(7)14/h1-5H |
| SMIL | Cl[S](=O)(=O)c1cccc2C(=O)C(C=Cc12)=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 6-diazo-5-oxonaphthalene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.68 |
| Formel vægt | 267.9709 |