Få mere at vide
2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10 wt.% solution in THF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5ml
Artikelnummer. 11915951
Brand: Thermo Scientific Acros 435030025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
CAS 1053658-84-6, 109-99-9
Farve Farveløs til Tan
Tæthed 0.8800g/mL
Flammepunkt −21°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H24NP
Lineær formel ((CH3)3C)2PCH2CH2NH2
Mængde 2.5 mL
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym 2-di-t-butylphosphino ethylamine, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 2-ditertbutylphosphino ethylamine, 2-aminoethyldi-tert-butylphosphine, 2-di-tert-butylphosphino ethanamine, 2-di-tert-butylphosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl di-tert-butyl phosphane, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 10 wt. % in thf
InChI nøgle DZDGRVHIUYIMDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-ditert-butylphosphanylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 189.28
PubChem CID 57553001
Formel vægt 189.28
Procent renhed 9 to 11%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10wt.% solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.