Få mere at vide
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27P/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16/h7-15H,1-6H3 |
| Formel vægt | 298.185 |