missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Desmethyltetrahydrofuran-methylnaphthalene Nafronyl, TRC

Artikelnummer. 30355273
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355273 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29391010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Desmethyltetrahydrofuran-methylnaphthalene Nafronyl
CAS 115025-98-4
Molekylær formel C30H33NO2
Mængde 10 mg
Synonym alpha-(1-Naphthalenylmethyl)-1-naphthalenepropanoic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C30H33NO2/c1-3-31(4-2)19-20-33-30(32)27(21-25-15-9-13-23-11-5-7-17-28(23)25)22-26-16-10-14-24-12-6-8-18-29(24)26/h5-18,27H,3-4,19-22H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)CCOC(=O)C(Cc1cccc2ccccc12)Cc3cccc4ccccc34
Molekylvægt (g/mol) 439.59
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.