missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Desmethylene-2-chloromethyl Ethacrynic Acid, TRC

Artikelnummer. 30363564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363564 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29166025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Desmethylene-2-chloromethyl Ethacrynic Acid
CAS 27929-18-6
Molekylær formel C13 H13 Cl3 O4
Mængde 25 mg
Synonym Ethacrynic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H13Cl3O4/c1-2-7(5-14)13(19)8-3-4-9(12(16)11(8)15)20-6-10(17)18/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,17,18)
SMIL CCC(CCl)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2-[2,3-dichloro-4-[2-(chloromethyl)butanoyl]phenoxy]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 339.6
Formel vægt 337.9879
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.