Få mere at vide
2-Desmethylbenzaldehyde Tolvaptan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Desmethylbenzaldehyde Tolvaptan |
| CAS | 1432725-24-0 |
| Molekylær formel | C18 H19 Cl N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4-Amino-2-methylphenyl)(7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)methanone, 1-(2-Methyl-4-aminobenzoyl)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN2O2/c1-11-9-13(20)5-6-14(11)18(23)21-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)21/h4-7,9-10,17,22H,2-3,8,20H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(N)ccc1C(=O)N2CCCC(O)c3cc(Cl)ccc23 |
| IUPAC navn | (4-amino-2-methylphenyl)-(7-chloro-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepin-1-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.809 |
| Formel vægt | 330.114 |