Få mere at vide
2-Desmethyl 4-Methyl Prilocaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 220.1576 |