missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Desmethyl-2-hydroxymethyl Kresoxim-methyl Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30366935
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366935 10 mg
30358864 1 mg
30349824 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28219510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1639810-41-5
Molekylær formel C17 H17 N O5
Molekylvægt (g/mol) 315.32
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[[2-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxyimino)-, (αE)-, (αE)-2-[[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxyimino)benzeneacetic acid, BF 490-2
IUPAC navn (2E)-2-[2-[[2-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]phenyl]-2-methoxyiminoacetic acid
SMIL CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1COc2ccccc2CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-Kresoxim-2-hydroxymethyl (free acid)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO5/c1-22-18-16(17(20)21)14-8-4-2-7-13(14)11-23-15-9-5-3-6-12(15)10-19/h2-9,19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)/b18-16+
Formel vægt 315.1107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.