Få mere at vide
2’’-Desethyl-2’’-vinyl Simvastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylene Simvastatin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h6-8,11,15-16,18-21,23,26H,1,9-10,12-14H2,2-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 416.2563 |