missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil, TRC

Artikelnummer. 30135271
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135271 25 mg
30135763 50 mg
18003340 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28875025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185255-99-5
Molekylær formel C33 H34 N6 O6
Molekylvægt (g/mol) 610.66
Synonym 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 3-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, Candesartan Cilexetil Imp. C (EP)
IUPAC navn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 3-[[4-[2-(1-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylate
SMIL CCn1nnnc1c2ccccc2c3ccc(CN4C(=O)Nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-30(35-36-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41)
Formel vægt 610.254
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.