missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Deschloro Aripiprazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deschloro Aripiprazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28) |
| Formel vægt | 413.187 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?