Learn More
2-Desbenzoyl-2-tiglyl Docetaxel, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Desbenzoyl-2-tiglyl Docetaxel |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H55NO14/c1-11-20(2)34(48)54-33-31-39(10,25(44)17-26-40(31,19-52-26)55-22(4)43)32(47)29(45)27-21(3)24(18-41(33,51)38(27,8)9)53-35(49)30(46)28(23-15-13-12-14-16-23)42-36(50)56-37(5,6)7/h11-16,24-26,28-31,33,44-46,51H,17-19H2,1-10H3,(H,42,50)/b20-11+/t24-,25-,26?,28?,29-,30+,31-,33-,39+,40?,41?/m0/s1 |