missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Desaminosulfonyl 3-Aminosulfonyl Dorzolamide, TRC

Artikelnummer. 30365619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365619 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2882355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Desaminosulfonyl 3-Aminosulfonyl Dorzolamide
CAS 199734-71-9
Molekylær formel C10 H16 N2 O4 S3
Mængde 5 mg
Synonym (4S,6S)-4-(Ethylamino)-6-Methyl-5,6-Dihydro-4H-Thieno[2,3-B] Thiopyran-3-Sulfonamide 7,7-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-7-4-6(2)18(13,14)10-9(7)8(5-17-10)19(11,15)16/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,7-/m0/s1
SMIL CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2scc(c12)S(=O)(=O)N
IUPAC navn (4S,6S)-4-(ethylamino)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-3-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 324.44
Formel vægt 324.0272
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.