Få mere at vide
2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, TRC
Artikelnummer. 30353159
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30353159 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30353159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2884252.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril
CAS 87428-99-7
Molekylær formel C19 H19 N O3
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propen-1-yl]glycine Phenylmethyl Ester, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]glycine Phenylmethyl Ester, Racecadotril Impurity F, Benzyl[(2-benzylprop-2-enoyl)amino]acetate
InChI formel InChI=1S/C19H19NO3/c1-15(12-16-8-4-2-5-9-16)19(22)20-13-18(21)23-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,1,12-14H2,(H,20,22)
SMIL C=C(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn benzyl 2-(2-benzylprop-2-enoylamino)acetate
Molekylvægt (g/mol) 309.36
Formel vægt 309.1365