missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) (E)-2-(N,N-Dimethylformimidamide) Raltegravir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) (E)-2-(N,N-Dimethylformimidamide) Raltegravir |
| CAS | 1193687-85-2 |
| Molekylær formel | C19H24FN5O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[1-[[(Dimethylamino)methylene]amino]-1-methylethyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24FN5O3/c1-19(2,22-11-24(3)4)18-23-14(15(26)17(28)25(18)5)16(27)21-10-12-6-8-13(20)9-7-12/h6-9,11,26H,10H2,1-5H3,(H,21,27) |
| SMIL | FC1=CC=C(CNC(C(N=C(C(C)(/N=C\N(C)C)C)N2C)=C(O)C2=O)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(dimethylaminomethylideneamino)propan-2-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidine-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.42 |
| Formel vægt | 389.1863 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?