missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) (E)-2-(N,N-Dimethylformimidamide) Raltegravir, TRC

Artikelnummer. 30366703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366703 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2930855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) (E)-2-(N,N-Dimethylformimidamide) Raltegravir
CAS 1193687-85-2
Molekylær formel C19H24FN5O3
Mængde 5 mg
Synonym 2-[1-[[(Dimethylamino)methylene]amino]-1-methylethyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C19H24FN5O3/c1-19(2,22-11-24(3)4)18-23-14(15(26)17(28)25(18)5)16(27)21-10-12-6-8-13(20)9-7-12/h6-9,11,26H,10H2,1-5H3,(H,21,27)
SMIL FC1=CC=C(CNC(C(N=C(C(C)(/N=C\N(C)C)C)N2C)=C(O)C2=O)=O)C=C1
IUPAC navn 2-[2-(dimethylaminomethylideneamino)propan-2-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 389.42
Formel vægt 389.1863
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.