missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-(2-Acetylhydrazinyl)-2-oxoacetamide) Raltegravir, TRC

Artikelnummer. 30366447
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366447 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2931105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-(2-Acetylhydrazinyl)-2-oxoacetamide) Raltegravir
CAS 1391918-17-4
Molekylær formel C20H23FN6O6
Mængde 5 mg
Synonym 2-[[1-[4-[[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]amino]-2-oxo-Acetic Acid 2-Acetylhydrazide
InChI formel InChI=1S/C20H23FN6O6/c1-10(28)25-26-17(32)16(31)24-20(2,3)19-23-13(14(29)18(33)27(19)4)15(30)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11/h5-8,29H,9H2,1-4H3,(H,22,30)(H,24,31)(H,25,28)(H,26,32)
SMIL FC1=CC=C(CNC(C(N=C(C(C)(NC(C(NNC(C)=O)=O)=O)C)N2C)=C(O)C2=O)=O)C=C1
IUPAC navn 2-[2-[[2-(2-acetylhydrazinyl)-2-oxoacetyl]amino]propan-2-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 462.43
Formel vægt 462.1663
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.