missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2’-methycarboxy Montelukast, TRC

Artikelnummer. 30356815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356815 100 mg
30355804 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290040100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2'-methycarboxy Montelukast
CAS 851755-56-1
Molekylær formel C34 H32 Cl N O4 S
Mængde 100 mg
Synonym 2-[(3R)-3-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-3-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]-benzoic acid 1-methyl ester, (R)-2-[1-[[[1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic acid, 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic acid, 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic acid, Montelukast Sodium Imp. H (EP)
InChI formel InChI=1S/C34H32ClNO4S/c1-40-33(39)29-8-3-2-6-24(29)12-16-31(41-22-34(17-18-34)21-32(37)38)26-7-4-5-23(19-26)9-14-28-15-11-25-10-13-27(35)20-30(25)36-28/h2-11,13-15,19-20,31H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,37,38)/b14-9+/t31-/m1/s1
SMIL COC(=O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
IUPAC navn 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 586.14
Formel vægt 585.1741
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.