missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2’-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2’-methycarboxy Montelukast Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2'-methycarboxy Montelukast Hydrochloride |
| CAS | 906107-37-7 |
| Molekylær formel | C34H33Cl2NO4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic Acid Hydrochloride, 2-[(3R)-3-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-3-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]benzoic Acid 1-Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32ClNO4S.ClH/c1-40-33(39)29-8-3-2-6-24(29)12-16-31(41-22-34(17-18-34)21-32(37)38)26-7-4-5-23(19-26)9-14-28-15-11-25-10-13-27(35)20-30(25)36-28;/h2-11,13-15,19-20,31H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,37,38);1H/b14-9+;/t31-;/m1./s1 |
| SMIL | ClC1=CC(N=C(/C=C/C2=CC=CC([C@H](SCC3(CC3)CC(O)=O)CCC4=C(C(OC)=O)C=CC=C4)=C2)C=C5)=C5C=C1.Cl |
| IUPAC navn | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 622.6 |
| Formel vægt | 621.1507 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?