missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2’-methycarboxy Montelukast Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30364831
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290041100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2'-methycarboxy Montelukast Hydrochloride
CAS 906107-37-7
Molekylær formel C34H33Cl2NO4S
Mængde 100 mg
Synonym 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic Acid Hydrochloride, 2-[(3R)-3-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-3-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]benzoic Acid 1-Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C34H32ClNO4S.ClH/c1-40-33(39)29-8-3-2-6-24(29)12-16-31(41-22-34(17-18-34)21-32(37)38)26-7-4-5-23(19-26)9-14-28-15-11-25-10-13-27(35)20-30(25)36-28;/h2-11,13-15,19-20,31H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,37,38);1H/b14-9+;/t31-;/m1./s1
SMIL ClC1=CC(N=C(/C=C/C2=CC=CC([C@H](SCC3(CC3)CC(O)=O)CCC4=C(C(OC)=O)C=CC=C4)=C2)C=C5)=C5C=C1.Cl
IUPAC navn 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 622.6
Formel vægt 621.1507
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.