Få mere at vide
2'-Deoxyxanthosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyxanthosine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O5/c15-2-5-4(16)1-6(19-5)14-3-11-7-8(14)12-10(18)13-9(7)17/h3-6,15-16H,1-2H2,(H2,12,13,17,18)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vægt | 268.0808 |