Få mere at vide
2'-Deoxyuridin, TRC
Artikelnummer. 30362751
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30362751 1 g
1 options
Artikelnummer. 30362751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2880101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyuridine
CAS 951-78-0
Molekylær formel C9H12N2O5
Mængde 1 g
Synonym Uridine, 2'-deoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxyuridine (ACI), 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-, 2'-Desoxyuridine, Deoxyribose uracil, Deoxyuridine, MeSH ID: D003857, NSC 23615, Uracil deoxyriboside, WV-NU-242A
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Molekylvægt (g/mol) 228.2