Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyuridine, 98+%
Artikelnummer. p-7023007
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11478656
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16026.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 951-78-0 | C9H12N2O5 | 228.20 g/mol
2'-Deoxyuridin halogeneres ofte for at skabe thymidinanaloger, der er nyttige til undersøgelser af DNA-syntese og nedbrydningsmekanismer. Derivatiserede 2a-deoxyuridiner anvendt som mærkningssubstrater omfatter chlor-2a-deoxyuridin (CldU), bromodeoxyuridin (BrdU) og/eller ioddeoxyuridin (IdU). Andre nyttige analoger af 2a-deoxyuridin indbefatter 5-ethynyl-2a-deoxyuridin (DdU) og 5-hydroxymethyl-2a-deoxyuridin (HmdU). Laboratorieundertrykkelse af deoxyuridin bruges til at diagnosticere megaloblastisk anæmi på grund af vitamin B12 og folatmangel. Deoxyuridin (dU) bruges til indirekte at bestemme, om der er tilstrækkelige niveauer af folat og cobalamin i celle- eller vævsprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxyuridin halogeneres ofte for at skabe thymidinanaloger, der er nyttige til undersøgelser af DNA-syntese og nedbrydningsmekanismer. Derivatiseret 2′ -Deoxyuridiner, der anvendes som mærkningssubstrater, omfatter chlor-2′ -deoxyuridin (CldU), bromodeoxyuridin (BrdU) og/eller ioddeoxyuridin (IdU). Andre nyttige analoger af 2′ -deoxyuridin omfatter 5-ethynyl-2′ -deoxyuridin (DdU) og 5-hydroxymethyl-2′ -deoxyuridin (HmdU). Laboratorieundertrykkelse af deoxyuridin bruges til at diagnosticere megaloblastisk anæmi på grund af vitamin B12 og folatmangel. Deoxyuridin (dU) bruges til indirekte at bestemme, om der er tilstrækkelige niveauer af folat og cobalamin i celle- eller vævsprøver.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-78-0
Molekylær formel C9H12N2O5
Molekylvægt (g/mol) 228.20
MDL nummer MFCD00006527
InChI nøgle MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
PubChem CID 13712
ChEBI CHEBI:16450
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyuridine
Smeltepunkt 164°C to 167°C
Mængde 1 g
Beilstein 24433
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,2910
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +52° (c=1.1 in 1N NaOH)
Formel vægt 228.21
Procent renhed 99%