Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyuridin, 98+%
Artikelnummer. 11498656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498656 25 g 25g
11478656 1 g 1g
11488656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498656 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16026.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 951-78-0 | C9H12N2O5 | 228,20 g/mol
2'-Deoxyuridin halogeneres ofte for at skabe thymidinanaloger, der er nyttige til undersøgelser af DNA-syntese og nedbrydningsmekanismer. Derivatiserede 2a-deoxyuridiner anvendt som mærkningssubstrater omfatter chlor-2a-deoxyuridin (CldU), bromodeoxyuridin (BrdU) og/eller ioddeoxyuridin (IdU). Andre nyttige analoger af 2a-deoxyuridin indbefatter 5-ethynyl-2a-deoxyuridin (DdU) og 5-hydroxymethyl-2a-deoxyuridin (HmdU). Laboratorieundertrykkelse af deoxyuridin bruges til at diagnosticere megaloblastisk anæmi på grund af vitamin B12 og folatmangel. Deoxyuridin (dU) bruges til indirekte at bestemme, om der er tilstrækkelige niveauer af folat og cobalamin i celle- eller vævsprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxyuridin halogeneres ofte for at skabe thymidinanaloger, der er nyttige til undersøgelser af DNA-syntese og nedbrydningsmekanismer. Derivatiseret 2′ -Deoxyuridiner, der anvendes som mærkningssubstrater, omfatter chlor-2′ -deoxyuridin (CldU), bromodeoxyuridin (BrdU) og/eller ioddeoxyuridin (IdU). Andre nyttige analoger af 2′ -deoxyuridin omfatter 5-ethynyl-2′ -deoxyuridin (DdU) og 5-hydroxymethyl-2′ -deoxyuridin (HmdU). Laboratorieundertrykkelse af deoxyuridin bruges til at diagnosticere megaloblastisk anæmi på grund af vitamin B12 og folatmangel. Deoxyuridin (dU) bruges til indirekte at bestemme, om der er tilstrækkelige niveauer af folat og cobalamin i celle- eller vævsprøver.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-78-0
Molekylær formel C9H12N2O5
Molekylvægt (g/mol) 228.20
MDL nummer MFCD00006527
InChI nøgle MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
PubChem CID 13712
ChEBI CHEBI:16450
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyuridine
Smeltepunkt 164 °C til 167 °C
Mængde 25 g
Beilstein 24433
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,2910
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +52° (c=1,1 i 1 N NaOH)
Formel vægt 228.21
Procent renhed 99%