Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyuridin, 98+%
Beskrivelse
2'-Deoxyuridin halogeneres ofte for at skabe thymidinanaloger, der er nyttige til undersøgelser af DNA-syntese og nedbrydningsmekanismer. Derivatiserede 2a-deoxyuridiner anvendt som mærkningssubstrater omfatter chlor-2a-deoxyuridin (CldU), bromodeoxyuridin (BrdU) og/eller ioddeoxyuridin (IdU). Andre nyttige analoger af 2a-deoxyuridin indbefatter 5-ethynyl-2a-deoxyuridin (DdU) og 5-hydroxymethyl-2a-deoxyuridin (HmdU). Laboratorieundertrykkelse af deoxyuridin bruges til at diagnosticere megaloblastisk anæmi på grund af vitamin B12 og folatmangel. Deoxyuridin (dU) bruges til indirekte at bestemme, om der er tilstrækkelige niveauer af folat og cobalamin i celle- eller vævsprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Deoxyuridin halogeneres ofte for at skabe thymidinanaloger, der er nyttige til undersøgelser af DNA-syntese og nedbrydningsmekanismer. Derivatiseret 2′ -Deoxyuridiner, der anvendes som mærkningssubstrater, omfatter chlor-2′ -deoxyuridin (CldU), bromodeoxyuridin (BrdU) og/eller ioddeoxyuridin (IdU). Andre nyttige analoger af 2′ -deoxyuridin omfatter 5-ethynyl-2′ -deoxyuridin (DdU) og 5-hydroxymethyl-2′ -deoxyuridin (HmdU). Laboratorieundertrykkelse af deoxyuridin bruges til at diagnosticere megaloblastisk anæmi på grund af vitamin B12 og folatmangel. Deoxyuridin (dU) bruges til indirekte at bestemme, om der er tilstrækkelige niveauer af folat og cobalamin i celle- eller vævsprøver.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyuridine |
| Smeltepunkt | 164 °C til 167 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 24433 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,2910 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | +52° (c=1,1 i 1 N NaOH) |
| Formel vægt | 228.21 |
| Procent renhed | 99% |