Få mere at vide
2'-Deoxyuridin-5'-trifosfat trinatriumsalt, 95%
Artikelnummer. 15410387
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410387 25 mg 25mg
15430387 50 mg 50mg
15420387 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64716.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102814-08-4 | C9H15N2Na3O14P3 | 537,11 g/mol
2'-Deoxyuridin-5'-triphosphat dinatriumsalt bruges sammen med uracil DNA glycosylase for at forhindre overførselskontamination i PCR. dUTP erstattes af dTTP i PCR-reaktionen, der bruges til at studere fordelingen, specificiteten og kinetikken af deoxyuridin-5a-triphosphat-nukleotidohydrolase(r) (dUTPase, EC 3.6.1.23). dUTPase er vigtige enzymer, der beskytter celler mod inkorporering af dUTP i DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxyuridin-5′ -triphosphat dinatriumsalt bruges sammen med uracil DNA glycosylase for at forhindre overførselskontamination i PCR. dUTP erstattes af dTTP i PCR-reaktionen, der bruges til at studere fordelingen, specificiteten og kinetikken af deoxyuridin 5′ -triphosphat-nukleotidohydrolase(r) (dUTPase, EC 3.6.1.23). dUTPase er vigtige enzymer, der beskytter celler mod inkorporering af dUTP i DNA.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102814-08-4
Molekylær formel C9H15N2Na3O14P3
Molekylvægt (g/mol) 537.11
MDL nummer MFCD00084701
InChI nøgle AYFBRVJQNMGUSV-MILVPLDLSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine-5'-triphosphate trisodium salt
PubChem CID 131843218
IUPAC navn [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]phosphonohydrogenphosphat;natrium
SMIL C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O.[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 537.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver