Få mere at vide
2'-Deoxyuridin-5'-trifosfat Trisodium Salt >90% (indeholder ammoniumsalt), TRC
Artikelnummer. 30352032
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352032 10 mg
30350082 100 mg
30358543 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28803810MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102814-08-4
Molekylær formel C9 H12 N2 O14 P3 . Na3
Molekylvægt (g/mol) 468.142
Synonym 2'-deoxy-Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt, dUTP trisodium salt, dUTP sodium salt
IUPAC navn [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyfosforyl] fosfonhydrogenfosfat
SMIL O=C(NC1=O)C=CN1[C@@H]2O[C@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15N2O14P3.3Na/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;;/q;3*+1/p-3/t5-,6+,8+;;;/m0.../s1
Formel vægt 467.974