Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyuridin-5'-monophosphat dinatriumsalt, 99 %
Artikelnummer. 15490377
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490377 250 mg 250mg
15480377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490377 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64627.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42155-08-8 | C9H13N2Na2O8P | 354.162 g/mol
2β-Deoxyuridin 5β-monophosphat (dUMP) bruges af enzymet thymidylatsyntetase (TS) (EC 2.1.1.45) til de novo produktion af dTMP. dUMP bruges som referencesubstrat i undersøgelser af dUMP-analoger i potentielle kemoterapiapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 - ′Deoxyuridin 5′ -monophosphat (dUMP) bruges af enzymet thymidylatsyntetase (TS) (EC 2.1.1.45) til de novo produktion af dTMP. dUMP bruges som referencesubstrat i undersøgelser af dUMP-analoger i potentielle kemoterapiapplikationer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42155-08-8
Molekylær formel C9H13N2Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 354.162
MDL nummer MFCD00065282
InChI nøgle CWTUMDATELIIAI-CDNBRZBRSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine 5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 129893468
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMIL C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 352.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver