Få mere at vide
2'-Deoxyuridine-2-13C;1,3-15N2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyuridine-13 C,15N2 |
| CAS | 369656-76-8 |
| Molekylær formel | 13 C C8 H12 15N2 O5 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13 H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i9+1,10+1,11+1 |
| SMIL | OC[C@H]1 O[C@H](C[C@@H]1 O)[15 N]2 C=CC(=O)[15 NH][13 C]2=O |
| IUPAC navn | 1-[(2 R,4 S,5 R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl](2 ^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.18 |
| Formel vægt | 231.072 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % 13 C; 99 atom % 15 N, min 98% Chemical Purity |