Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxythymidin-5'-diphosphattrinatriumsalt, 97 %
Artikelnummer. 15470407
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470407 100 mg 100mg
15460407 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470407 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64938.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95648-78-5 | C10H13N2Na3O11P2 | 468.13 g/mol
2'-Deoxythymidin-5'-diphosphattrinatriumsalt anvendes som et stabilt nukleotid, der er anvendeligt til PCR og RT-PCR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxythymidin-5′ -diphosphattrinatriumsalt anvendes som et stabilt nukleotid, der er anvendeligt til PCR og RT-PCR.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95648-78-5
Molekylær formel C10H13N2Na3O11P2
Molekylvægt (g/mol) 468.13
MDL nummer MFCD00084748
InChI nøgle HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
PubChem CID 133109123
IUPAC navn trinatrium;[[(2S,3R,5S)-3-hydroxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]phosphat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 468.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver