missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’-Deoxymugineic Acid, TRC

Artikelnummer. 30361149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361149 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2432501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxymugineic Acid
CAS 74235-24-8
Molekylær formel C12 H20 N2 O7
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O7/c15-8(6-14-5-3-7(14)11(18)19)10(12(20)21)13-4-1-2-9(16)17/h7-8,10,13,15H,1-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8+,10-/m0/s1
SMIL O[C@H](CN1CC[C@H]1C(=O)O)[C@H](NCCCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2R,3S)-3-carboxy-3-(3-carboxypropylamino)-2-hydroxypropyl]azetidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 304.3
Formel vægt 304.1271
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.