Få mere at vide
2’-Deoxymugineic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxymugineic Acid |
| CAS | 74235-24-8 |
| Molekylær formel | C12 H20 N2 O7 |
| Mængde | 0.25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O7/c15-8(6-14-5-3-7(14)11(18)19)10(12(20)21)13-4-1-2-9(16)17/h7-8,10,13,15H,1-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8+,10-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H](CN1CC[C@H]1C(=O)O)[C@H](NCCCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2R,3S)-3-carboxy-3-(3-carboxypropylamino)-2-hydroxypropyl]azetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.3 |
| Formel vægt | 304.1271 |