Få mere at vide
2’-Deoxyisoguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyisoguanosine |
| CAS | 106449-56-3 |
| Molekylær formel | C10H13N5O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Deoxyisoguanosine, 2'-Deoxy-1,2-dihydro-2-oxoadenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-7-9(14-10(18)13-8)15(3-12-7)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)Nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vægt | 267.0968 |