Få mere at vide
2'-Deoxyinosin
Artikelnummer. 15434019
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434019 25 g 25g
15414019 1 g 1g
15424019 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61411.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 890-38-0
Molekylær formel C10H12N4O4
Molekylvægt (g/mol) 252.23
MDL nummer MFCD00005762
InChI nøgle VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
IUPAC navn 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyinosine
Smeltepunkt >250 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 33517
Formel vægt 252.23
Fysisk form Krystallinsk pulver