Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyinosin, 98+%
Artikelnummer. p-7034605
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15438917
Brand: Thermo Scientific Chemicals H52292.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 890-38-0
Molekylær formel C10H12N4O4
Molekylvægt (g/mol) 252.23
MDL nummer MFCD00005762
InChI nøgle VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
IUPAC navn 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyinosine
Mængde 250 mg
Formel vægt 252.23
Procent renhed ≥98%