Få mere at vide
2'-Deoxyinosin 5'-monofosfat dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30353148
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30353148 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30353148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD239805250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Molekylær formel C10H11N4Na2O7P
Mængde 250 mg
Synonym 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
IUPAC navn disodium; [(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxidopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methylhydrogenfosfat
Molekylvægt (g/mol) 376.17
Formel vægt 376.0161