Få mere at vide
2'-deoxyinosin-5'-monophosphat dinatriumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methylphosphat |
| Formel vægt | 376.17 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt