Få mere at vide
2'-Deoxyguanosinmonohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyguanosine Monohydrate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 285.1073 |