Få mere at vide
2'-deoxyguanosinmonohydrat, syntetisk,> 98 % (tør basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825458 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15825458 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15825458 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14304.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 312693-72-4 | C10H15N5O5 | 285.26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2 '-Deoxyguanosine monohydrate
CAS 312693-72-4
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C10H15N5O5
MDL nummer MFCD00150760
Mængde 10 g
Synonym 2 '-deoxyguanosine monohydrate, 2 '-deoxyguanosine hydrate, 2-deoxyguanosine hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate 1:x, 2 acute-deoxyguanosine, deoxyguanosine hydrate, 2'deoxyguanosine monohydrate, 2'-deoxyguanosinemonohydrate
InChI nøgle LZSCQUCOIRGCEJ-VDPVQVSMNA-N
SMIL O.NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 285.26
PubChem CID 16218597
Formel vægt 285.26
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver