Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyguanosin monohydrat, 98+%
Artikelnummer. 15453449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453449 10 g 10g
15433449 1 g 1g
15443449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453449 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60741.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Deoxyguanosin (dG) er et purin-nukleosid, der ved sekventiel phosphoylering (kinaser) danner dGTP, som bruges af DNA-polymeraser og omvendte transkriptaser til at syntetisere DNA. Deoxyguanosin er den mest elektronrige af de fire kanoniske baser og inkluderer mange nukleofile steder, som er modtagelige for oxidativ skade. Dette gør deoxyguanosin og dets oxiderede derivater nyttige reagenser til at studere mekanismer for oxidativ skade på nukleosider og nukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Deoxyguanosin (dG) er et purin-nukleosid, der ved sekventiel phosphoylering (kinaser) danner dGTP, som bruges af DNA-polymeraser og reverse transkriptaser til at syntetisere DNA. Deoxyguanosin er den mest elektronrige af de fire kanoniske baser og inkluderer mange nukleofile steder, som er modtagelige for oxidativ skade. Dette gør deoxyguanosin og dets oxiderede derivater nyttige reagenser til at studere mekanismer for oxidativ skade på nukleosider og nukleotider.
Opløselighed Opløselig i NH
4OH 1 M: 50 mg/mL, klar til meget svagt grumset.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 961-07-9
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00150760
InChI nøgle YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyguanosine
Farve Hvid
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselig i NH4OH 1 M: 50 mg/ml, klar til meget svagt uklar.
Formel vægt 285,26 (267,25 Vandfri)
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyguanosine monohydrate