Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyguanosin monohydrat, 98+%
Description
Deoxyguanosin (dG) er et purin-nukleosid, der ved sekventiel phosphoylering (kinaser) danner dGTP, som bruges af DNA-polymeraser og omvendte transkriptaser til at syntetisere DNA. Deoxyguanosin er den mest elektronrige af de fire kanoniske baser og inkluderer mange nukleofile steder, som er modtagelige for oxidativ skade. Dette gør deoxyguanosin og dets oxiderede derivater nyttige reagenser til at studere mekanismer for oxidativ skade på nukleosider og nukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Deoxyguanosin (dG) er et purin-nukleosid, der ved sekventiel phosphoylering (kinaser) danner dGTP, som bruges af DNA-polymeraser og reverse transkriptaser til at syntetisere DNA. Deoxyguanosin er den mest elektronrige af de fire kanoniske baser og inkluderer mange nukleofile steder, som er modtagelige for oxidativ skade. Dette gør deoxyguanosin og dets oxiderede derivater nyttige reagenser til at studere mekanismer for oxidativ skade på nukleosider og nukleotider.
Opløselighed Opløselig i NH
4OH 1 M: 50 mg/mL, klar til meget svagt grumset.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyguanosine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i NH4OH 1 M: 50 mg/ml, klar til meget svagt uklar. |
| Formel vægt | 285,26 (267,25 Vandfri) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |