Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyguanosinhydrat, 99+%
Artikelnummer. p-99054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
25mg
5g
Artikelnummer. 10348510
Brand: Thermo Scientific Chemicals 226730250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 961-07-9
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00150760
InChI nøgle YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2′-Deoxyguanosine hydrate
Navn note 99+%
Absorbans 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300°C
Farve White
Elementær analyse (on dry substance) :
Flammepunkt 300°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 mg
Spektrofotometri 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Formel vægt 267.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Powder