Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyguanosinhydrat, 99+%
Artikelnummer. 10710575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
25mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10710575 1 g 1g
10348510 25 mg 25mg
10216240 100 mg 100mg
10464905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10710575 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.06 DKK
    1161.65 DKK / 1g
    Spare 129.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 961-07-9
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00150760
InChI nøgle YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2′-Deoxyguanosine hydrate
Navn note 99+%
Absorbans 1,12 til 1,18 (A250/A260) 0,65 til 0,69 (A280/A260)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
Elementær analyse (på tørt stof):
Flammepunkt 300 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Spektrofotometri 98% min. (lambda maks. 252,5 nm, pH 7) molar absorption 13700 +/-4% på tør basis
Formel vægt 267.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver