Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyguanosin 5'-monophosphat, natriumsalthydrat, 99%
Artikelnummer. 10723231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723231 1 g Glasflaske 1g
10562241 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723231 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226340010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52558-16-4 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52558-16-4
Molekylær formel C10H12N5Na2O7P
Molekylvægt (g/mol) 391.19
MDL nummer MFCD00150780
InChI nøgle CTPAMSRBXKGZCJ-WJQTVUBHNA-L
Synonym deoxyguanosine monophosphate tetrahydrate sodium salt
PubChem CID 131854716
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium;tetrahydrat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate,sodium salt hydrate
Navn note 99%
Absorbans 0.65 to 0.68 (A280/A260) c=1,water,0.25 to 0.28 (A290/A260) c=1,water
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >245°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 391.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver