Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyguanosin-5'-monophosphat dinatriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. 15490417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490417 25 g 25g
15470417 1 g 1g
15480417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490417 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65186.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146877-98-7 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
2'-Deoxyguanosin-5'-monophosphat dinatriumsalthydrat er en reaktant involveret i analyse af selvsamling i opløsning og nukleering/vækst af G-qudruplexes, nukleofil indfangning, reduktiv alkylering. Det er en nukleotid-precursor, der bruges i DNA-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxyguanosin-5′ -monophosphat Dinatriumsalthydrat er en reaktant involveret i analyse af selvsamling i opløsning og nukleation/vækst af G-qudruplexes, nukleofil indfangning, reduktiv alkylering. Det er en nukleotid-precursor, der bruges i DNA-syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146877-98-7
Molekylær formel C10H12N5Na2O7P
Molekylvægt (g/mol) 391.19
MDL nummer MFCD00080331,MFCD00150758
InChI nøgle CTPAMSRBXKGZCJ-UHFFFAOYNA-L
Synonym 2'-Deoxy-5'-guanylic acid disodium salt; 5'-dGMP disodium salt
PubChem CID 123133822
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C1CC(O)C(COP([O-])([O-])=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Smeltepunkt >245°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 391.18 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver